Learn More
CD45.1 Mouse, PE-Cy7, Clone: A20, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
98.45€ - 250.00€
Specifica
Antigene | CD45.1 |
---|---|
Clone | A20 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952018
|
EnquireBio
QAB42-PE7-25UG |
25 μg |
98.45€
25µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942018
|
EnquireBio
QAB42-PE7-100UG |
100 μg |
250.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD45.1 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
19264 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
A20 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_001255215 | |
Ptprc | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |