missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45.2 Mouse, APC, Clone: 104, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio QAB43-APC-100ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15902028

  • 301.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

CD45.2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2a κ
Flow Cytometry
104
APC
NP_001255215
Mouse
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali