Learn More
CD45 Mouse, FITC, Clone: HI30, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB46-F-100Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15952078
  • 162.00€ / 100 tests
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD45
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG1 κ
Flow Cytometry
HI30
FITC
NP_002829
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.