Learn More
CD5 Mouse, PE, Clone: UCHT2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB15-PE-100Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15951548
  • 250.00€ / 100 tests
Spedizione stimata: 05-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD5
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD5
Protein A/G Purified
RUO
921
IgG1 κ
Flow Cytometry
UCHT2
PE
NP_055022
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.