Learn More
CD5 Rat, FITC, Clone: 53-7.3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 225.00€
Specifica
Antigene | CD5 |
---|---|
Clone | 53-7.3 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15961528
|
EnquireBio
QAB13-F-25UG |
25 μg |
85.85€
25µg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15951528
|
EnquireBio
QAB13-F-100UG |
100 μg |
225.00€
100µg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD5 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12507 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
53-7.3 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
XP_006526684 | |
Cd5 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |