Learn More
CD57 (Natural Killer Cell Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and flow cytometry experiments.
Marca:  Epredia MS-136-R7
Codice prodotto. 12609676
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CD57 is expressed on a subpopulation of 15-20% of peripheral blood mononuclear cells, about 60% of NK active cells and on a subset of T cells.
Host Species: Mouse
Clone: NK1
Isotype: IgM/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: Human peripheral blood mononuclear cells
Molecular Weight: 110 kDa
Positive Control: Lymph node or tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD57 (Natural Killer Cell Marker) Ab-1
Monoclonal
Unconjugated
Human peripheral blood mononuclear cells
IVD
Primary
Prediluted
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
NK1
Mouse
7 mL
Cell Adhesion
Human
IgM κ