Learn More
CD57 (Natural Killer Cell Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and flow cytometry experiments.
158.10€ - 567.00€
Specifica
Antigene CD57 (Natural Killer Cell Marker) Ab-1
Clone NK1
Applicazioni Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12649666
Vedere i documenti
Epredia
MS-136-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12669666
Vedere i documenti
Epredia
MS-136-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12679666
Vedere i documenti
Epredia
MS-136-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12659666
Vedere i documenti
Epredia
MS-136-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12639666
Vedere i documenti
Epredia
MS-136-P
1 mL Concentrated 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12609676
Vedere i documenti
Epredia
MS-136-R7
7 mL Prediluted Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
CD57 is expressed on a subpopulation of 15-20% of peripheral blood mononuclear cells, about 60% of NK active cells and on a subset of T cells.
Host Species: Mouse
Clone: NK1
Isotype: IgM/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: Human peripheral blood mononuclear cells
Molecular Weight: 110 kDa
Positive Control: Lymph node or tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Flow Cytometry
General References:
1. Abo T Balch CM. J Immunol, 1982, 129(4):1758-61.
2. Abo T et al. J Immunology, 1982, 129:1752-7.
Specifica
Specifica
CD57 (Natural Killer Cell Marker) Ab-1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgM κ
NK1
Monoclonal
Mouse
Cell Adhesion
Human peripheral blood mononuclear cells