Learn More
CD59 Mouse anti-Human, PE, Clone: P282 (H19), BD
Mouse Monoclonal Antibody
165.00€ - 415.00€
Specifica
Antigene | CD59 |
---|---|
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | PE |
Specie ospite | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15860629
|
BD Biosciences
560953 |
25 Tests |
165.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15898418
|
BD Biosciences
555764 |
100 Tests |
415.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The p282 (HI9) monoclonal antibody specifically binds to CD59, a 19 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored glycoprotein, expressed on hematopoietic and non-hematopoietic cells. Because of its role in interaction with complement activated products, CD59 has been termed membrane-attack-complex-inhibitory factor (MACIF), homologus restriction factor (HRF20), membrane inhibitor of reactive lysis (MIRL) and Protectin. It inhibits the cytolytic activity of complement by binding to C8 and C9, thereby blocking the assembly of the membrane attack complex. CD59 also participates in spontaneous T-cell/erythrocyte adhesion, interacts with CD2 and plays a role in T-cell activation.
Specifica
CD59 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human Erythrocytes | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2a κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.