Learn More
CD62L / L-Selectin Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: MEL-14, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB49-PCP55-100ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15952118
  • 545.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD62L / L-Selectin
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Sell
Protein A/G Purified
RUO
20343
IgG2a κ
Flow Cytometry
MEL-14
PerCP-Cyanine5.5
NP_001157531
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.