Learn More
CD71 / Transferrin Receptor Mouse, Clone: TFRC/1818, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 7037-MSM8-P0
Codice prodotto. 15900948
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
CD71 / Transferrin Receptor
Cell surface
TFRC/1818
Unconjugated
NP_001300894
Mouse
85-95kDa (monomer) ;190kDa (dimer)
Protein A/G Purified
RUO
7037
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TFRC
Recombinant human TFRC protein fragment (aa94-212)
PC3 cells. Human placenta or breast carcinoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.