Learn More
CD71 / Transferrin Receptor Mouse, Clone: TFRC/1818, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
| Antigene | CD71 / Transferrin Receptor |
|---|---|
| Clone | TFRC/1818 |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15900948
|
EnquireBio
7037-MSM8-P0 |
20 μg | |||||||
|
15910948
|
EnquireBio
7037-MSM8-P1 |
100 μg |
573.00€ 478.00€ / 100µg Risparmia 95.00€ 16% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| CD71 / Transferrin Receptor | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 7037 | |
| Recombinant human TFRC protein fragment (aa94-212) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 85-95kDa (monomer) ;190kDa (dimer) |
| TFRC/1818 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_001300894 | |
| TFRC | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell surface | |
| PC3 cells. Human placenta or breast carcinoma. |