Learn More
Invitrogen™ CD8 beta Monoclonal Antibody (CT-CD8b), FITC
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA517848
Codice prodotto. 15374121
  • 485.00€ / 300µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CD8 beta Monoclonal Antibody for Flow
The CD8B antigen is a cell surface glycoprotein found on most cytotoxic T lymphocytes that mediates efficient cell-cell interactions within the immune system. The CD8 antigen, acting as a coreceptor, and the T-cell receptor on the T lymphocyte recognize antigens displayed by an antigen presenting cell (APC) in the context of class I MHC molecules. The functional coreceptor is either a homodimer composed of two alpha chains, or a heterodimer composed of one alpha and one beta chain. Both alpha and beta chains share significant homology to immunoglobulin variable light chains. This gene encodes the CD8 beta chain isoforms. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct membrane associated or secreted isoforms have been described. A pseudogene, also located on chromosome 2, has been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD8 beta
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
P10300
Cd8b1
Mouse CD8 β.
300 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry
CT-CD8b
FITC
Cd8b1
CD8; CD8 antigen 37 kDa chain; CD8 antigen beta polypeptide; CD8 antigen beta polypeptide precursor; CD8 antigen beta-chain; CD8 antigen, beta chain; CD8 antigen, beta chain 1; CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37); CD8 antigen, beta-chain; CD8 beta; CD8 beta chain; CD8a; CD8alpha; CD8B; CD8b antigen; CD8b molecule; CD8b molecule pseudogene; CD8B1; CD8beta; CD8BP; LEU2; Leu-2; LY3; Ly-3; Ly-C; Lymphocyte antigen 3; Lyt3; Lyt-3; MAL; OX-8 membrane antigen; p32; P37; T lymphocyte surface glycoprotein beta chain; T-cell membrane glycoprotein Ly-3; T-cell surface glycoprotein; T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain; T-cell surface glycoprotein Lyt-3
Rat
Protein G
RUO
12526
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
Liquid
Documenti
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt