missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CD8 beta Monoclonal Antibody (CT-CD8b), FITC

Rat Monoclonal Antibody
271.00€ - 485.00€
Specifica
| Antigene | CD8 beta |
|---|---|
| Clone | CT-CD8b |
| Concentrazione | 0.1 mg/mL |
| Content And Storage | Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark. |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15364121
![]() |
Invitrogen™
MA517847 |
100 μg |
271.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15374121
|
Invitrogen™
MA517848 |
300 μg |
485.00€
300µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD8 beta Monoclonal Antibody for Flow
The CD8B antigen is a cell surface glycoprotein found on most cytotoxic T lymphocytes that mediates efficient cell-cell interactions within the immune system. The CD8 antigen, acting as a coreceptor, and the T-cell receptor on the T lymphocyte recognize antigens displayed by an antigen presenting cell (APC) in the context of class I MHC molecules. The functional coreceptor is either a homodimer composed of two alpha chains, or a heterodimer composed of one alpha and one beta chain. Both alpha and beta chains share significant homology to immunoglobulin variable light chains. This gene encodes the CD8 beta chain isoforms. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct membrane associated or secreted isoforms have been described. A pseudogene, also located on chromosome 2, has been identified.Specifica
| CD8 beta | |
| 0.1 mg/mL | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| Rat | |
| RUO | |
| PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide | |
| P10300 | |
| 12526 | |
| Mouse CD8 β. | |
| Antibody |
| CT-CD8b | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark. | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| IgG2a | |
| Mouse | |
| Cd8b1 | |
| CD8; CD8 antigen 37 kDa chain; CD8 antigen beta polypeptide; CD8 antigen beta polypeptide precursor; CD8 antigen beta-chain; CD8 antigen, beta chain; CD8 antigen, beta chain 1; CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37); CD8 antigen, beta-chain; CD8 beta; CD8 beta chain; CD8a; CD8alpha; CD8B; CD8b antigen; CD8b molecule; CD8b molecule pseudogene; CD8B1; CD8beta; CD8BP; LEU2; Leu-2; LY3; Ly-3; Ly-C; Lymphocyte antigen 3; Lyt3; Lyt-3; MAL; OX-8 membrane antigen; p32; P37; T lymphocyte surface glycoprotein beta chain; T-cell membrane glycoprotein Ly-3; T-cell surface glycoprotein; T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain; T-cell surface glycoprotein Lyt-3 | |
| Cd8b1 | |
| Primary | |
| Protein G |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto