Learn More
CD8 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G2B10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | CD8 |
|---|---|
| Clone | 1G2B10 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16829135
|
Proteintech
66868-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16819135
|
Proteintech
66868-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The CD8 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD8. This antibody recognizes human antigen. The CD8 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
| CD8 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 925 | |
| Primary |
| 1G2B10 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG1 |