Learn More
CD8 Mouse, PerCP, Clone: SK1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB18-PCP-25Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15941598
  • 263.00€ / 25 tests
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD8
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
IgG1 κ
Flow Cytometry
SK1
PerCP
NP_741969
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.