Learn More
CD80 Armenian Hamster, FITC, Clone: 16-10A1, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB50-F-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15942148
  • 67.20€ / 25µg
Spedizione stimata: 13-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD80
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd80
Protein A/G Purified
RUO
12519
IgG
Flow Cytometry
16-10A1
FITC
XP_017172347
Armenian Hamster
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.