Learn More
CD86 Rat, PE, Clone: GL-1 (GL1), enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB51-PE-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15962158
  • 98.45€ / 25µg
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD86
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd86
Protein A/G Purified
RUO
12524
IgG2a κ
Flow Cytometry
GL-1 (GL1)
PE
NP_062261
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.