missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8a Mouse, APC, Clone: RPA-T8, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio QAB19-APC-25Tests

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15941608

  • 78.70€ / 25 tests

Spedizione stimata: 14-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

CD8a
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
IgG1 κ
Flow Cytometry
RPA-T8
APC
NP_741969
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali