Learn More
CD8a Mouse, FITC, Clone: OKT8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB17-F-100Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15951578
  • 180.00€ / 100 tests
Spedizione stimata: 07-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD8a
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
IgG2a
Flow Cytometry
OKT8
FITC
NP_741969
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.