Learn More
CD8a Rat, FITC, Clone: 53-6.7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB16-F-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15971558
  • 225.00€ / 500µg
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD8a
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd8a
Protein A/G Purified
RUO
12525
IgG2a κ
Flow Cytometry
53-6.7
FITC
NP_033987
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.