Learn More
CD8a Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: 2.43, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB61-PCP55-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15912288
  • 162.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD8a
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd8a
Protein A/G Purified
RUO
12525
IgG2b
Flow Cytometry
2.43
PerCP-Cyanine5.5
NP_033987
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.