Learn More
CD95 (Fas) Mouse anti-Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus, BB700, Clone: DX2, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
275.00€ - 801.00€
Specifica
Antigene | CD95 (Fas) |
---|---|
Clone | DX2 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17207504
|
BD Biosciences
566543 |
25 Tests |
275.00€
25 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17297494
|
BD Biosciences
566542 |
100 Tests |
801.00€
100 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CD95 (Fas) Monoclonal antibody specifically detects CD95 (Fas) in Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
CD95 (Fas) | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
DX2 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus Monkey | |
Primary | |
CD95 (Fas) |