Learn More
CD95 (Fas) Mouse anti-Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus, BB700, Clone: DX2, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 566542
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00060kg
Codice prodotto. 17297494
  • 650.00€ / 100 tests
Spedizione stimata:
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
CD95 (Fas) Monoclonal antibody specifically detects CD95 (Fas) in Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
Specifica
CD95 (Fas)
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
100 Tests
Primary
Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus Monkey
IgG1 κ
Flow Cytometry
DX2
Mouse
RUO
CD95 (Fas)
Refrigerate (2 to 8°C)