Learn More
CDKN2A (p16INK4a) Monoclonal Antibody (OTI9A2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA805096S
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 17574913
  • 242.00€ / 30µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CDKN2A (p16INK4a) Monoclonal antibody specifically detects CDKN2A (p16INK4a) in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
CDKN2A (p16INK4a)
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P42771
Mouse
Affinity chromatography
RUO
1029
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Western Blot
OTI9A2
Unconjugated
CDKN2A
Alternative reading frame; Arf; ARF-INK4a; CDK4 inhibitor p16 INK4; CDK4 inhibitor p16-INK4; CDK4I; CDKN2; Cdkn2a; cdkn2a {ECO:0000312; cell cycle inhibitor; cell cycle negative regulator beta; cell cycle regulator; CMM2; Cyclin dependent kinase 4 inhibitor A; cyclin dependent kinase inhibitor 2A; Cyclin dependent kinase inhibitor 2A (p16, inhibits CDK4); cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A; Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4); cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (p16, inhibits CDK4); cyclin-dependent kinase inhibitor 2a p16Ink4a; cyclin-dependent kinase inhibitor 2a p19Arf; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoform 1; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoform 2; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoform 3; cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoforms 1/2; cyclin-dependent kinase inhibitor protein; EMBL:AAL76336.1, ECO:0000312; EMBL:AAL76338.1, ECO:0000312; HGNC:1787; inhibits CDK4; INK4; INK4A; Ink4
Full length human recombinant protein of human CDKN2A produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Certificati
Promozioni
Promozioni
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.