Learn More
CDKN2A (p16INK4a) Monoclonal Antibody (OTI9A2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Specifica
| Antigene | CDKN2A (p16INK4a) |
|---|---|
| Clone | OTI9A2 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17574913
|
Origene Technologies
TA805096S |
30 μL |
242.00€
30µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17554913
|
Origene Technologies
TA805096 |
100 μL |
540.87€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CDKN2A (p16INK4a) Monoclonal antibody specifically detects CDKN2A (p16INK4a) in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| CDKN2A (p16INK4a) | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 1029 | |
| Primary | |
| CDKN2A |
| OTI9A2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto