Learn More
CDR2L Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2E12D10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | CDR2L |
---|---|
Clone | 2E12D10 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808995
|
Proteintech
66791-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898985
|
Proteintech
66791-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Cerebellar degeneration-related protein 2-like (CDR2L), also named as HUMPPA or Paraneoplastic 62 kDa antigen, is a 465 amino acid protein, which belongs to the CDR2 family. CDR2L contains three potential coiled-coil regions. The functions of protein is so far not known. CDR2L is expressed in the brain and localizes in the cytoplasm. The predicted MW of this protein is 53 kDa.Specifica
CDR2L | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CDR2L, HUMPPA, Paraneoplastic 62 kDa antigen | |
CDR2L | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2E12D10 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Rat, Mouse | |
A2A6T1, Q86X02 | |
237988, 30850, 360656 | |
CDR2L Fusion Protein Ag6139 | |
Primary | |
-20°C | |
CDR2L |