Learn More
Cefoxitin sodium, 92.7-97%, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
60.90€ - 187.01€
Identificatori chimici
| CAS | 33564-30-6 |
|---|---|
| Formula molecolare | C16H16N3NaO7S2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 449.428 |
| Numero MDL | MFCD00079042 |
| InChI Key | GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M |
| PubChem CID | 23667300 |
| ChEBI | CHEBI:3501 |
| IUPAC Name | sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| SMILES | COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+] |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15408309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66800.MD |
250mg | |||||||
|
15498299
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66800.03 |
1g |
191.00€ 187.01€ / 1g Risparmia 3.99€ 2% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| 33564-30-6 | |
| 449.428 | |
| GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M | |
| CHEBI:3501 | |
| COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+] |
| C16H16N3NaO7S2 | |
| MFCD00079042 | |
| 23667300 | |
| sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
Specifica
| Cefoxitin sodium | |
| White | |
| C16H16N3NaO7S2 | |
| 843°C | |
| Soluble in water or methanol | |
| COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+] | |
| 449.428 | |
| CHEBI:3501 | |
| 92.7 to 97% |
| 33564-30-6 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00079042 | |
| 14,1936 | |
| GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M | |
| sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate | |
| 23667300 | |
| 449.43 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H317
May cause an allergic skin reaction.
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
H317
missing translation for 'einecsNumber' : 251-574-6
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0330500
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold