Learn More
Hellma Cell for Scattered Light Measurements, Type 40-QS
Highly pure Suprasil™ quartz glass scattered light cell with a PTFE stopper.
Marca:  Hellma 540-110-80
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 10066001
  • 161.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High-purity Suprasil™ quartz construction
  • UV/VIS range
  • For scattered light assays
  • PTFE stopper included
Specifica
Specifica
3200 μL
PTFE
Base Thickness: 1 mm
1/Pk
75 mm
Suprasil Quartz
8 mm
PTFE Stopper
200 - 2500 nm
10 mm