Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene Roller Bottles with Filter Cap
Catalog Number 10757874
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2100 mL
2520 mL
N. per custodia:
24
48
For use in cell culture. Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene Roller Bottles with Filter Cap stable and transparent.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic
  • Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
  • USP Class VI end product testing certified
  • Optical clarity
  • Cell adhesion through
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Superficie della bottiglia Smooth
Tipo di chiusura Filter Screw Cap
Diametro (sistema metrico) 122 mm
Altezza (sistema imperiale) 10.6 in.
Altezza (sistema metrico) 271 mm
Product Type Roller Bottle
Capacità (sistema metrico) 2100 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 4.8 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cell cuture
Materiale Polystyrene
N. per custodia 48
N. per confezione 24
Sterilità Sterile
Area di crescita cellulare 850cm2
Formato Short form
Trattamento superficiale TC Treated
Closure Included Yes