Learn More
Greiner Bio-One Matracci per colture cellulari Cellstar™
In polipropilene di alta qualità con trattamento superficiale per migliorare l’adesione e la proliferazione cellulare. Le fiasche per colture cellulari Greiner Bio-One™ Cellstar™ sono progettate per raggiungere efficacemente il prato cellulare con un raschiatore per cellule e fornire un accesso ottimale con una pipetta.
Marca:  Greiner Bio-One 658175
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.71400kg
Codice prodotto. 10607551
  • 415.00€ / pezzi 120
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Improved cell adhesion through physical surface treatment
  • Neck of high profile flask reduces the risk of wetting the inside of the cap with medium;  provides additional protection against contamination
  • Canted neck
  • TC surface treatment
  • Graduation on the side
  • Stackable
  • Measuring grid
  • Red standard screw cap
  • Sterile and user-friendly packaging
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA, non-pyrogenic
  • Non-Cytotoxic 
Specifica
Specifica
Rosso
250 ml
Printed graduations; labeling field on side
Physical Surface Treatment
Sterile
75 cm2
HDPE
Polistirene
Canted
Sì
Tappo a vite per filtro rosso