Learn More
Greiner Bio-One Matracci per colture cellulari Cellstar™
In polipropilene di alta qualità con trattamento superficiale per migliorare l’adesione e la proliferazione cellulare. Le fiasche per colture cellulari Greiner Bio-One™ Cellstar™ sono progettate per raggiungere efficacemente il prato cellulare con un raschiatore per cellule e fornire un accesso ottimale con una pipetta.
Marca: Greiner Bio-One 690175
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.10000kg
Descrizione
- Improved cell adhesion through physical surface treatment
- Neck of high profile flask reduces the risk of wetting the inside of the cap with medium; provides additional protection against contamination
- Canted neck
- TC surface treatment
- Graduation on the side
- Stackable
- Measuring grid
- Red standard screw cap
- Sterile and user-friendly packaging
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA, non-pyrogenic
- Non-Cytotoxic
Specifica
Rosso | |
50 ml | |
Printed and engraved graduations | |
Physical Surface Treatment | |
Sterile | |
25 cm2 |
HDPE | |
Polistirene | |
Canted | |
Sì | |
Tappo a vite per filtro rosso |