missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CENPF Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 28568-1-AP-150UL

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17659636

  • 410.00€ / 150µL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

CENPF Polyclonal antibody apecifically detetects CENPF antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA.
Specifica

Specifica

CENPF
Polyclonal
Unconjugated
NM_016343
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
700 μg/mL
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
CENPF
CENPF fusion protein Ag29665
150 μL
1063
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato