Learn More
CENPF Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | CENPF |
|---|---|
| Concentrazione | 700 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17669636
|
Proteintech
28568-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17659636
|
Proteintech
28568-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CENPF Polyclonal antibody apecifically detetects CENPF antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA.Specifica
| CENPF | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
| 1063 | |
| CENPF fusion protein Ag29665 | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 700 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Human | |
| NM_016343 | |
| CENPF | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification |