Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH
La gamma di centrifughe Eppendorf 5702 per uso generico a bassa velocità soddisfa le esigenze dei laboratori di coltura cellulare e di ricerca clinica a resa media. Oltre a essere estremamente silenziose, sono molto compatte e pertanto trovano facilmente spazio su ogni banco di laboratorio.
Marca:  Eppendorf™ 5702000320
Dettagli aggiuntivi : Peso : 20.00000kg
Codice prodotto. 15865083
  • 3510.00€ / 1 set
Spedizione stimata: 31-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Max. velocità: 3,000 × g (4,400 rpm)Ingombro minimo che trova posto in qualsiasi banco da laboratorioMassima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoroRidotta altezza di accesso per facilitare le operazioni di carico e scarico della centrifugaFunzione di arresto SOFT per una accelerazione e decelerazione graduale. Ottimizzata per la separazione cellulare ottenuta mediante centrifugazione su gradienteFunzione 'At set RPM', che attiva il timer nel momento esatto in cui viene raggiunta la velocità impostata, per cicli di centrifugazione perfettamente riproducibiliBlocco dei tasti che previene accidentali cambi d'impostazioneCamera del rotore in acciaio inossidabile, a prova di ruggine e facile da pulireMassima sicurezza, grazie al rilevamento elettronico di ogni eventuale sbilanciamento
Specifica
Specifica
con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL, 2 set di 2 adattatori
4,400 rpm
< 52 dB(A) con rotore A-4-38
230V/50–60Hz (EU)
LCD
24 cm
12.6 in.
200 W
sì
50/60 Hz
3,000 x g
no
320 x 400 x 240 mm
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
9.6 in.
0 – 99 min, in funzionamento continuo
32 cm
Centrifuge 5702, manopole rotanti
Yes
230 V
Offerte speciali
The Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.