Learn More
Eppendorf™ Centrifuge Adapter for 50mL Falcon™ Tubes
Designed for use with Eppendorf centrifuges
Marca:  Eppendorf™ 5810763002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Codice prodotto. 10521613
  • 179.00€ / pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Centrifuge adapter
  • For 50mL Falcon tubes
  • For rotor type A-4-62
Specifica
Specifica
Adapter
50 mL
31 mm
2 Pack
Conical
Rotor type A-4-62
4