Learn More
OHAUS™ Centrifuge Bucket Accessory
Accessory for centrifuges
Marca: OHAUS™ 30553121
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.98000kg
Descrizione
- Accessory for centrifuges
- Centrifuge Multi FC5916R 120V
- Centrifuge Multi FC5916 120V
Specifica
Centrifuge Multi FC5916R 120 V and Centrifuge Multi FC5916 120 V | |
750 mL | |
99 mm | |
FB x2 |