Learn More
OHAUS™ Centrifuge Bucket Accessory
Accessory for centrifuges
Marca:  OHAUS™ 30553104
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.44000kg
Codice prodotto. 16692754
  • 1120.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Accessory for centrifuges
    • Centrifuge Multi FC5916R 120V
    • Centrifuge Multi FC5916 120V
Specifica
Specifica
Centrifuge Multi FC5916R 120 V and Centrifuge Multi FC5916 120 V
MTP x2 V1