Learn More
OHAUS™ Centrifuge Rack
Adapter accessory for Centrifuge Multi FC5916R and Centrifuge Multi FC5916
Marca:  OHAUS™ 30553128
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.99000kg
Codice prodotto. 16602774
  • 269.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Adapter for centrifuges:
    • Centrifuge Multi FC5916R
    • Centrifuge Multi FC5916
Specifica
Specifica
5 x 50 mL
Centrifuge Multi FC5916R and Centrifuge Multi FC5916
Depth 29 mm
FA x2