Learn More
OHAUS™ Centrifuge Rack
Adapter accessory for Centrifuge Multi FC5916R and Centrifuge Multi FC5916
Marca:  OHAUS™ 30553140
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.54000kg
Codice prodotto. 16612784
  • 269.00€ / pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Adapter for centrifuges:
    • Centrifuge Multi FC5916R
    • Centrifuge Multi FC5916
Specifica
Specifica
18 x 4/10 mL
Centrifuge Multi FC5916R and Centrifuge Multi FC5916
Depth 16 mm
Vac/Sar x2