missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEP192 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 18832-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16898674

  • 121.38€ / 20µL

Spedizione stimata: 28-09-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

CEP192 is required for mitotic centrosome and spindle assembly. Appears to be a major regulator of pericentriolar material (PCM) recruitment, centrosome maturation, and centriole duplication.
Specifica

Specifica

CEP192
Polyclonal
Unconjugated
CEP192
centrosomal protein 192kDa, CEP192, KIAA1569, KIAA1569 protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55125
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8TEP8
CEP192
Peptide
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali