Learn More
Nabertherm Ceramic Collecting Pan
Codice prodotto. 11989755 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11989755 9 L Pezzo
1 options
Codice prodotto. 11989755
Marca: Nabertherm 691600512
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with L 9, LT 9, LV 9, LVT 9, and N 7 furnace models. Protects the furnace and provides easy loading.
  • Ceramic construction
  • For use with L 9, LT 9, LV 9, LVT 9, and N 7 furnaces
  • Dimensions (L x W x H): 240 x 220 x 20 mm
  • Maximum Temperature: 1100°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) 9 L