Learn More
Nabertherm™ Vaschette di raccolta in ceramica
Codice prodotto. p-8009830 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
19 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Furnaces: L(T) 3, LV(T) 3
Furnaces: LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15191027
Marca: Nabertherm™ 691600510
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Collecting pan for protection of the furnace and easy loading.
  • Tmax: 1300°C
  • Height: 20 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Furnaces: L(T) 3, LV(T) 3
Temperatura (sistema metrico) 1300°C
Tipo Collecting Pan
Materiale Ceramic
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Larghezza (sistema metrico) 14 cm
Altezza (sistema metrico) 2 cm
Profondità (sistema metrico) 13 cm