missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ces2a Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
622.00€
Specifica
| Antigene | Ces2a |
|---|---|
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Forma | Purified |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18019613
|
Novus Biologicals
NBP1-91620 |
100 μL |
622.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Ces2a Polyclonal specifically detects Ces2a in Mouse samples. It is validated for Western Blot.Specifica
| Ces2a | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| carboxylesterase 2A | |
| CES6 | |
| IgG | |
| Protein A purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| NP_598721 | |
| 102022 | |
| Synthetic peptide directed towards the middle region of human CES6. Peptide sequence MQSGVALLPDLISDTSEVVYKTVANLSGCEATDSEALIHCLRAKSKQEIL. | |
| Primary | |
| 61 kDa |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto