Learn More
Cesium Chloride, 99.0%, (Reagent Grade), MP Biomedicals
Catalog Number p-3547057
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
24293
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]
Materiale o nome chimico Cesium Chloride
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.0%
IUPAC Name caesium(1+) chloride
Peso formulazione 168.4
Grado Reagent