Learn More
JULABO™ Refrigerators for Chemicals, KRC Series
Julabo™ Refrigerators for Chemicals is used for storing and cooling of chemicals and hazardous substances. The spark free interior prevents damage caused by spilled or evaporating chemicals.
2230.00€ - 2436.00€
Specifica
Descrizione | Refrigerator for chemicals |
---|---|
Gamma di temperatura | -2°C to +12°C |
Risoluzione temperatura | 0.1°C |
Sensore di temperatura | PTC |
Stabilità termica | ±1°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10500172
|
JULABO™
8800718 |
180 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10739844
|
JULABO™
8800705 |
68 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- With spark free interior
- Storing and cooling of hazardous substances
- Self-protecting control circuit
- Digital temperature display (LED)
- Overload protection for cooling compressor with test button
- Cut-off in case of disturbance with optical alarm signal
- Working and safety sensors are protected against short circuits and disconnection
Specifica
Refrigerator for chemicals | |
0.1°C | |
±1°C | |
Designed for storing and cooling hazardous substances | |
230 V 50 Hz |
-2°C to +12°C | |
PTC | |
LED | |
230 V | |
50 Hz |