Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA Narrow Neck Graduated Bottle
Click to view available options
Capacità:
100 mL (3.4 oz.)
250 mL (8.5 oz.)
5000 mL (1.3 gal.)
Descrizione
- Ultra-pure - the lowest metal ion content of all fluoropolymers
- Unbreakable
- Chemically inert
- Non-stick, easy to clean
- Use for storage in pharmaceutical and semiconductor processing (intermediate stages)
Specifica
Capacità | 250 mL (8.5 oz.) |
Product Type | Bottle |
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 8.5 oz. |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 16.7 mm |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 293 mm |
Materiale | PFA |
Graduated | Yes |
Bocca | Narrow |