Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, 98+%, for biochemistry
Codice prodotto. 10404765 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10404765
Marca: Thermo Scientific Chemicals 208185000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-47-9
Formula molecolare C8H17NO3S
Molecular Weight (g/mol) 207.288
Numero MDL MFCD00003835
InChI Key MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid
PubChem CID 66898
IUPAC Name 2-(cyclohexylamino)ethanesulfonic acid
SMILES C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Specifica
Absorbance (0.1 M aq. soln.)
Materiale o nome chimico CHES
Condizioni di assorbanza (0.1M aq. soln.)
Nota nome 98+%
Punto di fusione 300.0°C
Colore White
pH 5 to 6 (1% aq. soln.)
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98+%
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare C6H11NHCH2CH2SO3H
Imballaggio Plastic bottle
Indice di Merck 15, 2055
Informazioni di solubilità Solubility in water: 103.6g/L (20°C).
Peso formulazione 207.29
Percent Purity ≥98%
Grado Biochemical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CHES
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.