Learn More
Emma Safety Footwear Chicago Safety Shoes
Light and comfortable with knitted textile upper and Nano Carbon Composite protective nose. The TPU GripForce™ Easy Twist outsole offers maximum grip, while The integrated lacing prevents pressure points from hooks and eyes and the Hydro-Tec™ lining provides optimal breathability.
Marca:  Emma Safety Footwear MM40264739
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.46100kg
Codice prodotto. 15968391
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
  • Knitted Textile construction
  • Polyurethane coated
  • Hydro-Tec™ Antibacterial
  • Metal-free
  • Chrome-free lining
  • ESD Certified
Specifica
Specifica
EN ISO 20345:2011
Gray, Black
Hydro-Tec™ Antibacterial
39
Laces
Chicago
Textile
Composite