Learn More
Chloral hydrate, 98.5%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7214343
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
2.5 kg
302-17-0
C2H3Cl3O2
165.39
MFCD00044479
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trichloroethane-1,1-diol
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
302-17-0
C2H3Cl3O2
165.39
MFCD00044479
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trichloroethane-1,1-diol
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Chloral hydrate
Punto di fusione 57.0°C
Punti di ebollizione 97.0°C
Intervallo percentuale saggio 98.5%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare Cl3CCH(OH)2
Quantità 50 g
Indice di Merck 15, 2071
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 660 g/100 mL. Other solubilities: soluble in chloroform, alcohol and ether, freely soluble in acetone and methyl ethyl ketone, sparingly soluble in petroleum ether, benzene,, carbon tetrachloride, toluene and turpentine
Peso formulazione 165.4
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chloral hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.