Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorazol Black E, pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10732782
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
1937-37-7
C34H25N9Na2O7S2
781.73
MFCD00066363
OLVNAWLXZDRGPL-UHFFFAOYSA-L
44135447
disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)N=NC6=C(C=C(C=C6)N)N)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
1937-37-7
C34H25N9Na2O7S2
781.73
MFCD00066363
OLVNAWLXZDRGPL-UHFFFAOYSA-L
44135447
disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)N=NC6=C(C=C(C=C6)N)N)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Chlorazol Black E
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 0.97 to 1
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 597 to 602nm
Peso formulazione 781.73
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Black
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chlorazol Black E, certified
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.